Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49575-1G PC49575-5G PC49575-2G
APOSPC49575-1GEA 6020 CZK
APOSPC49575-1G APOSPC49575-5G APOSPC49575-2G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂Cl₂F₄
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 112290-01-4