Tisk…
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Isopropyl Ester
PC4956-25G
APOSPC4956-25GEA 1740 CZK
APOSPC4956-25G
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Vzorec: C₇H₉F₃O₃
MW: 198,14 g/mol
Bod varu: 42 °C/28mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040990
CAS číslo: 175230-50-9