Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49550-1G PC49550-250MG PC49550-5G
APOSPC49550-1GEA 1950 CZK
APOSPC49550-1G APOSPC49550-250MG APOSPC49550-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂F₅N
MW: 183.08 g/mol
Bod varu: 82…83 °C/400mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610846
CAS číslo: 1215034-77-7
UN: 1993
ADR: 3 III