Tisk…
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49549-5G PC49549-25G
APOSPC49549-5GEA 6420 CZK
APOSPC49549-5G APOSPC49549-25G
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Bod tání: 163…168 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09031174
CAS číslo: 851386-31-7