Tisk…
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49547-1G PC49547-250MG
APOSPC49547-1GEA 4960 CZK
APOSPC49547-1G APOSPC49547-250MG
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene
Vzorec: C₇H₄F₄
Bod varu: 62…64 °C/62mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698573
CAS číslo: 1214379-64-2