Tisk…
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzal fluoride
PC49546-1G PC49546-250MG
APOSPC49546-1GEA 2900 CZK
APOSPC49546-1G APOSPC49546-250MG
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Vzorec: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Bod varu: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698643
CAS číslo: 1214338-85-8