Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49544-1G PC49544-250MG PC49544-5G
APOSPC49544-1GEA 1700 CZK
APOSPC49544-1G APOSPC49544-250MG APOSPC49544-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₃F₃N₂
Bod tání: 73…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226572
CAS číslo: 52222-73-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III