Tisk…
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 12630 CZK
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
Bod varu: 24 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11840989
CAS číslo: 1135283-18-9