Tisk…
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49533-1G PC49533-250MG PC49533-5G
APOSPC49533-1GEA 8100 CZK
APOSPC49533-1G APOSPC49533-250MG APOSPC49533-5G
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇FINO₂
MW: 295,05 g/mol
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13176511
CAS číslo: 1123172-01-9