1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromobenzal fluoride
PC49528-100G
PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA
31450
CZK
APOSPC49528-100G
APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,02 g/mol Bod varu: 100 °C/53mmHg Hustota: 1,604 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06657964 CAS číslo: 51776-71-7 |