Tisk…
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC49527-1G PC49527-5G PC49527-10G
APOSPC49527-1GEA 622 CZK
APOSPC49527-1G APOSPC49527-5G APOSPC49527-10G
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185815
CAS číslo: 1214377-42-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III