5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4951-1G
PC4951-500MG
APOSPC4951-1GEA
30060
CZK
APOSPC4951-1G
APOSPC4951-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₉ClF₃N₃O₃ Bod tání: 161…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00202620 CAS číslo: 251097-82-2 |