Tisk…
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49504-1G PC49504-250MG
APOSPC49504-1GEA 23970 CZK
APOSPC49504-1G APOSPC49504-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoroacetyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22041637
CAS číslo: 1372103-92-8