Tisk…
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Trifluoromethylpiperidine
PC49502-5G PC49502-1G PC49502-25G
APOSPC49502-5GEA 5160 CZK
APOSPC49502-5G APOSPC49502-1G APOSPC49502-25G
4-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec: C₆H₁₀F₃N
MW: 153,15 g/mol
Bod varu: 135 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00102068
CAS číslo: 657-36-3
UN: 1993
ADR: 3,III