Tisk…
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49500-25G PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA 17390 CZK
APOSPC49500-25G APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec: C₆H₁₀F₃N
Bod varu: 74…75 °C/33mmHg
Hustota: 1,154 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02183561
CAS číslo: 768-31-0