5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4950-1G
PC4950-500MG
APOSPC4950-1GEA
30060
CZK
APOSPC4950-1G
APOSPC4950-500MG
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide 97%
5-({[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}methyl)-4,5-dihydro-3-isoxazole carbohydrazide
Vzorec:
C₁₁H₁₁ClF₃N₅O₂ Bod tání: 173…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00202621 CAS číslo: 251310-32-4 |