Tisk…
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4948-1G PC4948-5G
APOSPC4948-1GEA 2650 CZK
APOSPC4948-1G APOSPC4948-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Vzorec: C₄H₂ClF₆I
Bod varu: 124…125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093304
CAS číslo: 240122-22-9