Tisk…
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
PC4946-25G PC4946-5G
APOSPC4946-25GEA 1240 CZK
APOSPC4946-25G APOSPC4946-5G
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Vzorec: C₃H₄F₃I
Bod varu: 80 °C
Hustota: 1,911 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038531
CAS číslo: 460-37-7