Tisk…
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butyl Iodide
PC4945-1G PC4945-5G
APOSPC4945-1GEA 827 CZK
APOSPC4945-1G APOSPC4945-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane
Vzorec: C₅H₄F₇I
MW: 323,98 g/mol
Bod varu: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042316
CAS číslo: 99324-96-6