Tisk…
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4944D-1G PC4944D-5G
APOSPC4944D-1GEA 1080 CZK
APOSPC4944D-1G APOSPC4944D-5G
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₇F₃INO
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052845
CAS číslo: 97760-98-0