Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49444-100G
PC49444-1KG
PC49444-500G
APOSPC49444-100GEA
1080
CZK
APOSPC49444-100G
APOSPC49444-1KG
APOSPC49444-500G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 90%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Vzorec:
C₆H₇F₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000424 CAS číslo: 372-31-6 UN: 3272 ADR: 3,III |