Tisk…
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4943-1G PC4943-500MG
APOSPC4943-1GEA 22750 CZK
APOSPC4943-1G APOSPC4943-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile
Vzorec: C₁₆H₉ClF₃N₃
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664465
CAS číslo: 303152-93-4