Tisk…
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4942-1G PC4942-500MG
APOSPC4942-1GEA 22750 CZK
APOSPC4942-1G APOSPC4942-500MG
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetohydrazide
Vzorec: C₁₆H₁₂ClF₃N₄O
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664547
CAS číslo: 339099-27-3