Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4941-1G PC4941-500MG PC4941-5G
APOSPC4941-1GEA 11540 CZK
APOSPC4941-1G APOSPC4941-500MG APOSPC4941-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-Indol-3-yl acetic acid
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664543
CAS číslo: 339099-14-8