Tisk…
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC49398-1G PC49398-250MG
APOSPC49398-1GEA 3580 CZK
APOSPC49398-1G APOSPC49398-250MG
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrFN₂O₂
MW: 287,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195312
CAS číslo: 1260763-32-3