Tisk…
4-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4939-25G PC4939-5G PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA 2570 CZK
APOSPC4939-25G APOSPC4939-5G APOSPC4939-100G
4-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 58…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143320
CAS číslo: 128495-46-5