Tisk…
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49379-1G PC49379-5G PC49379-25G
APOSPC49379-1GEA 787 CZK
APOSPC49379-1G APOSPC49379-5G APOSPC49379-25G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06408817
CAS číslo: 54507-44-7