Tisk…
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49375-1G PC49375-5G PC49375-10G
APOSPC49375-1GEA 992 CZK
APOSPC49375-1G APOSPC49375-5G APOSPC49375-10G
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C7H4FIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782055
CAS číslo: 1003709-57-6