Tisk…
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49371-1G PC49371-250MG PC49371-5G
APOSPC49371-1GEA 870 CZK
APOSPC49371-1G APOSPC49371-250MG APOSPC49371-5G
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 72…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09055140
CAS číslo: 699-92-3