Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-(4-Chlorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
PC4937-5G PC4937-10G PC4937-25G
APOSPC4937-5GEA 2650 CZK
APOSPC4937-5G APOSPC4937-10G APOSPC4937-25G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250,61 g/mol
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00511276
CAS číslo: 18931-60-7