Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-fluoro-4-iodonicotinate
PC49357-250MG
PC49357-5G
APOSPC49357-250MGEA
622
CZK
APOSPC49357-250MG
APOSPC49357-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate 97%
Methyl-2-fluoro-4-iodonicotinate
Vzorec:
C₇H₅FINO₂ MW: 281,0200 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04972401 CAS číslo: 884494-84-2 |