Tisk…
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulphonate
PC49351-5G
APOSPC49351-5GEA 1700 CZK
APOSPC49351-5G
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate 98%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanamine-4-methylbenzenesulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₄FNO₃S
MW: 247,29 g/mol
Bod tání: 178…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861147
CAS číslo: 143062-84-4