Tisk…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4935-1G PC4935-500MG
APOSPC4935-1GEA 12370 CZK
APOSPC4935-1G APOSPC4935-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₅H₈ClF₃N₂O
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00664496
CAS číslo: 338770-32-4