(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49342-1G
PC49342-5G
PC49342-10G
APOSPC49342-1GEA
5790
CZK
APOSPC49342-1G
APOSPC49342-5G
APOSPC49342-10G
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O₃ Bod tání: 73…75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025416 CAS číslo: 916421-04-0 |