Tisk…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49341-1G PC49341-5G PC49341-10G
APOSPC49341-1GEA 4140 CZK
APOSPC49341-1G APOSPC49341-5G APOSPC49341-10G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025415
CAS číslo: 916421-02-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III