Tisk…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49340-1G PC49340-5G
APOSPC49340-1GEA 4270 CZK
APOSPC49340-1G APOSPC49340-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025412
CAS číslo: 916420-96-7
UN: 2735
ADR: 8,III