Tisk…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49339-10G PC49339-5G PC49339-1G
APOSPC49339-10GEA 13160 CZK
APOSPC49339-10G APOSPC49339-5G APOSPC49339-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025414
CAS číslo: 916421-00-6
UN: 3265
ADR: 8 II