Tisk…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49338-10G PC49338-5G PC49338-1G
APOSPC49338-10GEA 11580 CZK
APOSPC49338-10G APOSPC49338-5G APOSPC49338-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Bod tání: 32…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025413
CAS číslo: 916420-98-9