Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC49336-25G PC49336-500G
APOSPC49336-25GEA 0 CZK
APOSPC49336-25G APOSPC49336-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 96%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O
MW: 188.15
Bod varu: 198…200 °C
Hustota: 1.235 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000391
CAS číslo: 349-76-8