Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC49333-25G
PC49333-1G
PC49333-5G
APOSPC49333-25GEA
12400
CZK
APOSPC49333-25G
APOSPC49333-1G
APOSPC49333-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate 95%
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Vzorec:
C₇H₁₄F₂O₂Si Bod varu: 55 °C/20mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973092 CAS číslo: 205865-67-4 UN: 1993 ADR: 3,III |