Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49330-10G PC49330-5G PC49330-1G
APOSPC49330-10GEA 9330 CZK
APOSPC49330-10G APOSPC49330-5G APOSPC49330-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 285.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115961
CAS číslo: 478484-53-6
UN: 3265
ADR: 8 II