Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4933-1G PC4933-500MG PC4933-5G
APOSPC4933-1GEA 15180 CZK
APOSPC4933-1G APOSPC4933-500MG APOSPC4933-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylpiperidine-4-carboxamide
Vzorec: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172259
CAS číslo: 303150-26-7