Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC49329-1G PC49329-5G PC49329-25G
APOSPC49329-1GEA 1780 CZK
APOSPC49329-1G APOSPC49329-5G APOSPC49329-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660249
CAS číslo: 886500-93-2
UN: 3265
ADR: 8 II