Tisk…
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49321-100G PC49321-25G PC49321-5G
APOSPC49321-100GEA 5390 CZK
APOSPC49321-100G APOSPC49321-25G APOSPC49321-5G
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline 95+%
4-Fluoro-2-methoxy-5-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₃
MW: 186.14 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23098941
CAS číslo: 1075705-01-9