Tisk…
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
PC49320-25G
APOSPC49320-25GEA 3740 CZK
APOSPC49320-25G
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₃H₄F₃NO₂
MW: 143,06 g/mol
Bod tání: 99…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014416
CAS číslo: 50667-69-1