Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-(trifluoromethyl)isonicotinate
PC49313-250MG
PC49313-1G
APOSPC49313-250MGEA
1490
CZK
APOSPC49313-250MG
APOSPC49313-1G
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205.136 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698093 CAS číslo: 588702-68-5 |