Tisk…
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49300-1G PC49300-25G PC49300-5G
APOSPC49300-1GEA 1160 CZK
APOSPC49300-1G APOSPC49300-25G APOSPC49300-5G
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779529
CAS číslo: 134168-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III