Tisk…

5-Fluoro-o-toluidine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC49276-100G PC49276-1KG PC49276-500G
APOSPC49276-100GEA 1120 CZK
APOSPC49276-100G APOSPC49276-1KG APOSPC49276-500G
5-Fluoro-o-toluidine 97%
5-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 98…100 °C/15mmHg
Bod tání: 37…40 °C
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007764
CAS číslo: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR