Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49274-1G PC49274-5G PC49274-10G
APOSPC49274-1GEA 6420 CZK
APOSPC49274-1G APOSPC49274-5G APOSPC49274-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660256
CAS číslo: 86256-50-0
UN: 3265
ADR: 8,II