Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49272-1G PC49272-5G
APOSPC49272-1GEA 3310 CZK
APOSPC49272-1G APOSPC49272-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660226
CAS číslo: 886499-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II